Przejdź do
48798
Geraniol
analytical standard
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-377-1
Beilstein/REAXYS Number:
1722456
MDL number:
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.31 (vs air)
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.), n20/D 1.478
bp
229-230 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa mentha thymus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
458967263827483
Geraniol analytical standard
Supelco
48798
Geraniol
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geraniol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)