Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 634,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
634,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
solubility
H2O: 10% (remains clear after heating to 40 °C.)
application(s)
microbiology
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description for use in microbial growth medium | description from Saccharomyces cerevisiae, powder | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) food and beverages | application(s) - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - |
| solubility H2O: 10% (remains clear after heating to 40 °C.) | solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow | solubility H2O: 2%, turbid, yellow | solubility H2O: 10% (remains clear after heating to 40°C.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Select Yeast Extract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?