Przejdź do
YSC2
Yeast from Saccharomyces cerevisiae
Type II
Synonim(y):
(Bakers yeast)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder or solid
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
type
Type II
form
powder or solid
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Yeast from Saccharomyces cerevisiae has been used:
  • in yeast sample preparation for tube-gel electrophoresis (TGE) fractionation[1]
  • as a diet supplement to study its effect on the utilization of food waste as a diet for grass carp[2]
  • for fermentation of miscanthus and the cellulose-rich extract samples to produce ethanol
Biochem/physiol Actions
Saccharomyces cerevisiae is a unicellular fungus. Yeast from S. cerevisiae is the widely used yeast species in bread and sourdoughs. It is used to produce several fermented beverages (cider, beer, 85s, and wine) and distilled beverages (brandy, sake, vodka, and whisky). S. cerevisiae has better tolerance for fermentation stresses than any other yeast species. Hence, it is a preferred starter culture for industrial fermentation.
Preparation Note
Fast dried to yield 90% active, viable yeast in a convenient solid form.
Disclaimer
Only approx. 10% will autolyze in aqueous buffer at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
YBDC2436YSC1
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
form
powder or solid
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
cell analysis
application(s)
food and beverages
microbiology
type
Type II
type
-
type
-
type
Type I
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
YSC2-1KG04061837588204
YSC2-500G04061837588211
YSC2-5KG04061833461501
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the estimated cfu/g?
    1 answer
    1. The colony-forming units per gram (CFU/g) is not determined.
      Helpful?
  2. What is name of the strain in this yeast?
    1 answer
    1. The strain has not been defined as this product is for Research Use Only. It is classified as from "Saccharomyces cerevisiae, Type II".
      Helpful?
  3. What is the difference between type I and type II yeast?
    What is the difference between type I and type II yeast?
    1 answer
    1. The native yeast type I fatty acid synthase (FAS) is a complex, rigid enzyme, commonly known as Baker's yeast. Saccharomyces cerevisiae are categorized as either type I or type II based on their telomere composition and mode of maintenance. For further information, please refer to the literature available in the following sources:
      - Lundblad and Blackburn 1993. Available at https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8477448/
      - Teng and Zakian 1999. Available at https://mcb.asm.org/content/19/12/8083?ijkey=6bf222d86860a7c22d6c63c6ef889d5164cd2b68&keytype2=tf_ipsecsha
      Here are additional sources of literature on Saccharomyces cerevisiae:
      - https://www.genetics.org/content/178/1/245
      - https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/saccharomyces-cerevisiae