Merck
27715
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lactic acid
80%
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Wybierz wielkość
1 L
381,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
381,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
1720251
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
80%
Formularz
liquid
pozostałość po prażeniu
≤0.1% (as SO4)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Tryb działania
cell membrane | interferes
ciąg SMILES
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Zastosowanie
  • Pharmaceutical and biomaterial applications: L-(+)-Lactic acid enhances M2 macrophage polarization through regulation of the PCK2/AMPK/mTOR signaling pathway in poly-L-lactic acid membranes, indicating its vital role in biomedicine and materials science (Tang et al., 2024).
  • Agricultural biotechnology: The induction of defense responses in tobacco against Phytophthora nicotianae by L-(+)-Lactic acid underscores its potential application in agricultural biotechnology for plant disease management (Yan et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Use as a substrate for the lactic acid dehydrogenase enzymes.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan and D, L-lactic acid.
Qu X, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 74(13), 3193-3202 (1999)
Swelling and hydrolytic degradation of poly (D, L-lactic acid) in aqueous solutions.
Proikakis C S, et al.
Polymer Degradation and Stability, 91(3), 614-619 (2006)
Recovery of L-(+)-lactic acid by anion exchange resin Amberlite IRA-400.
Cao X, et al.
Biochemical Engineering Journal, 11(2), 189-196 (2002)
Carlos Carmona-Fontaine et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(11), 2934-2939 (2017-03-02)
The genetic and phenotypic diversity of cells within tumors is a major obstacle for cancer treatment. Because of the stochastic nature of genetic alterations, this intratumoral heterogeneity is often viewed as chaotic. Here we show that the altered metabolism of
S Walenta et al.
Current medicinal chemistry, 11(16), 2195-2204 (2004-07-29)
A number of studies have demonstrated that malignant transformation is associated with an increase in glycolytic flux and in anaerobic and aerobic cellular lactate excretion. Using quantitative bioluminescence imaging in various primary carcinomas in patients (uterine cervix, head and neck