Przejdź do
07965
Methoxypolyethylene glycol amine
10,000
Synonim(y):
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Polymeric support suitable for liquid-phase peptide synthesis[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
066790796606676
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylene glycol amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
R Colombo
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1393-1403 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of three tetradecapeptideamides corresponding to the amino acid sequences of the wasp venoms mastoparan, mastoparan X, and Polistes mastoparan is described. The 4-(aminomethyl)-3-nitrobenzoyl-amino-poly(ethylene glycol) monomethyl ether was employed as the soluble support, and the completed peptideamides were
R Colombo et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1385-1391 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of two pentapeptides corresponding to the amino acid sequence of Leu- and Met-enkephalin is described. Modified monofunctional poly(ethylene glycol) containing a p-alkoxybenzyl alcohol functional group was employed as the soluble polymeric support. Cleavage of the peptides from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B18200-25G04061833426494
B18200-100G04061838352446
07965-1G04061826661369