Przejdź do
06679
Methoxypolyethylene glycol amine
5,000, extent of labeling: ≥0.17 mmol/g NH2 loading
Synonim(y):
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
extent of labeling
≥0.17 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxypolyethylene glycol amine is generally used for the chemical modification of biologically active compounds and therapeutic agents. It has been used to increase the aqueous solubility of long-wavelength voltage-sensitive dyes and to prepare the PEG-coated fluorescent beads in studying large-scale rotational cytoplasmic flow.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
066760796507966
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
extent of labeling
≥0.17 mmol/g NH2 loading
extent of labeling
≥0.4 mmol/g NH2 loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylene glycol amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you provide the number of repeating units and structure of this compound.
    1 answer
    1. The average molecular weight is 5,000 daltons, so that would mean there are 111.80 O(CH2)2 units in each chain, on average. The math on this is 5,000 minus 75.11 (to account for the end groups), and then dividing by 44.05 (the mass of one O(CH2)2 unit). This is an average, of course, and the chains will vary in length.