Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylene glycol amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?