Przejdź do
07964
Methoxypolyethylene glycol amine
750 MW
Synonim(y):
mPEG-NH2, O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Form:
solid
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
color
white to yellow
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxypolyethylene glycol amine can:
  • Form dendritic micelles to enhance the solubility of hydrophobic compounds.
  • Conjugate with an anticancer drug methotrexate (MTX) to form MTX-PEG with potential application as drug carriers.
  • Couple with polyethylenimine (PEI) to form graft copolymers which can be used as nonviral gene vectors.
Other Notes
Oligomer used to prepare PEG-ylated conjugates having the advantage of reduced immunogenicity and increased serum half life[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
079660796506676
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylene glycol amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Polyethylene glycol-polyamidoamine dendritic micelle as solubility enhancer and the effect of the length of polyethylene glycol arms on the solubility of pyrene in water.
Yang H, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 273(1), 148-154 (2004)
T.P. Kogan
Synthetic Communications, 22, 2417-2417 (1992)
Polyethylene Glycol Conjugates of Methotrexate Varying in Their Molecular Weight from MW 750 to MW 40000: Synthesis, Characterization, and Structure- Activity Relationships in Vitro and in Vivo.
Riebeseel K, et al.
Bioconjugate Chemistry, 13(4), 773-785 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
246352-100G04061825858845
246352-500G04061838347923
07964-1G04061826661352
07964-250MG04061833489727
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?