Merck
752460
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 10,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
920,00 zł
5 G
3260,00 zł
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
920,00 zł
5 G
3260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 10,000
Formularz
powder or solid (or chunk(s))
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
56-60 °C
Ω-koniec
amine
α-koniec
amine
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
ciąg SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Klucz InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymer for preparing enzyme conjugates soluble in organic solvents†; promising drug carrier†
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malar A. Azagarsamy, et al.
Material Matters, 7 (2012)
Takahiko Matsushita et al.
The Journal of organic chemistry, 71(8), 3051-3063 (2006-04-08)
A MUC1-related glycopeptide having five core-2 hexasaccharide branches (C330H527N46O207, MW = 8450.9) was synthesized by a new strategy using a combination of microwave-assisted solid-phase synthesis (MA-SPGS) and enzymatic sugar elongation. Synthesis of a key glycopeptide intermediate was best achieved in
C S Lee et al.
Artificial organs, 21(9), 1002-1006 (1997-09-01)
Various modifications of alginate-poly-L-lysine microcapsules were made, such as the inclusion of polyethylenimine (PEI) or carboxyl methyl cellulose (CMC) in the core and the coating of bis(polyoxyethylene bis[amine]) (PEGA) onto the microcapsule membrane surface. A characterization of the modified microcapsules
Stephen J Connon et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(14), 1873-1876 (2002-06-28)
The synthesis and olefin metathesis activity in protic solvents of 7, a phosphine-free ruthenium alkylidene bound to a hydrophilic solid support are reported. This heterogeneous catalyst promotes relatively efficient ring closing- and cross-metathesis reactions in both methanol and water. The
Gaëlle-Anne Cremer et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(6), 437-442 (2006-01-25)
This paper describes the optimization of a synthesis of a difficult sequence related to a 12-mer sequence of a Pan DR epitope (PADRE). Elongation was followed by on-line monitoring of the N(alpha)-Fmoc removal adapted for the batch methodology. Studying the
Produkty
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.