Przejdź do
14501
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
Mw 2,000, carboxyl reactive, amine
Synonim(y):
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
415,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
1275,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
415,50 zł
Cena katalogowa554,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Mw 2,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
Mw 2,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
amine
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyethylene Glycol Conjugated Polymeric Nanocapsules for Targeted Delivery of Quercetin to Folate-Expressing Cancer Cells in Vitro and in Vivo: Discusses the use of PEG-bis amine for creating polymeric nanocapsules aimed at enhancing targeted drug delivery (RI El-Gogary et al., 2014).
Other Notes
Polymer for preparing enzyme conjugates soluble in organic solvents; Promising drug carrier[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
145021450414508
form
powder
form
-
form
-
form
-
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mol wt
Mw 2,000
mol wt
Mw 3,000
mol wt
-
mol wt
Mw 10,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Ω-end
amine
Ω-end
amine
Ω-end
amine
Ω-end
amine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) bis(amine)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)