Przejdź do
07969
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol 3,000
Mp 3,000
Synonim(y):
Aminopolyethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
906,00 zł
679,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2CH2O)nH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
679,50 zł
Cena katalogowa906,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
Mp 3,000
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Ω-end
hydroxyl
α-end
amine
SMILES string
[H]OCCN
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol is a heterobifunctional polyethylene glycol (hydroxyl-PEG-amine) useful in conjugation and crosslinking reactions.
Application
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol has been used to synthesize PEG-poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PEG-PLGA) conjugate for use in the synthesis of PLGA-based nanoparticles.
Legal Information
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
67213067192470023
mol wt
Mp 3,000
mol wt
Mp 5,000
mol wt
Mp 10,000
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Ω-end
hydroxyl
Ω-end
hydroxyl
Ω-end
hydroxyl
Ω-end
-
α-end
amine
α-end
amine
α-end
amine
α-end
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)