Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
extent of labeling
≥0.4 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxypolyethylene glycol amine (mPEG-NH2) can be used:
- As a supporting material in the synthesis of polymer-lipid conjugates.
- As an initiator for ring-opening polymerization (ROP) of N-substituted N-carboxy anhydrides (NNCAs) to prepare polypeptoids.
Other Notes
Soluble polymer support for peptide synthesis[1]; Preparation of various conjugates containing polyethylene glycol; Review
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| extent of labeling ≥0.4 mmol/g NH2 loading | extent of labeling ≥0.17 mmol/g NH2 loading | extent of labeling - | extent of labeling - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Schiff base and reductive amination reactions of α-amino acids: a facile route toward N-alkylated amino acids and peptoid synthesis
Fu X, et al.
Polym. Chem., 9(37), 4617-4624 (2018)
Synthesis of Poly (ethylene glycol)-Polydiacetylene Conjugates and Their Micellar and Chromic Characteristics
Choi H et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 8(10), 5104-5108 (2008)
M. Mutter et al.
Reactive Polymers, 6, 99-99 (1987)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 161950-50G | 04061838746665 |
| 06676-1G | 04061838646668 |