Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
553,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
average mol wt 350
application(s)
microbiology
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt average mol wt 350 | mol wt average Mn 5,000 | mol wt 470-530 | mol wt average Mn 550 |
| description non-ionic | description - | description non-ionic | description - |
| application(s) microbiology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?