Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
Nazwa produktu
Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann Activity I
grade
standard
Quality Segment
form
powder
quality
activated, neutral
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
155 m2/g
matrix
Aluminum oxide
matrix active group
aluminum oxide
particle size
0.05-0.15 mm
pore size
60 Å mean pore size
pH
7.0±0.5
mp
2040 °C (lit.)
greener alternative category
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Aluminum oxides are generally used as solid support phases in solid phase extraction (SPE)-based clean-up procedures employed in chromatographic methods.
Application
It may be used for purification of fish tissue extract followed by liquid−liquid extraction into dichloromethane prior to the analysis for triarylmethane and phenothiazine dyes by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC−MS/MS). It may also be used as a solid support phase for SPE-based analysis of pyrethroid insecticide residues in vegetable oils by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 0.05-0.15 mm | particle size ~150 mesh | particle size - | particle size - |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique - | separation technique - | separation technique - |
| matrix Aluminum oxide | matrix - | matrix - | matrix - |
| pore size 60 Å mean pore size | pore size 58 Å pore size | pore size - | pore size - |
| matrix active group aluminum oxide | matrix active group - | matrix active group - | matrix active group - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?