Kluczowe dokumenty
1.01067
Millipore
Tlenek glinu 60
active basic (activity I) particle size 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) for column chromatography
Wybierz wielkość
1 KG
620,00 zł
1010671003
1048,00 zł
2 KG
1048,00 zł
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
620,00 zł
1010671003
1048,00 zł
2 KG
1048,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Poziom jakości
grupa aktywna macierzy
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
wielkość cząstki
63-200 μm
wielkość porów
6 nm mean pore size
pH
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
gęstość
4.0 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
500‑900 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Wszechstronny sorbent do chromatografii preparatywnej wykazujący wyższą stabilność pH
Cechy i korzyści
Aluminum Oxide 60 zapewnia użytkownikom:
Struktura krystaliczna tlenku glinu obejmuje oktaedrycznie i tetraedrycznie skoordynowane aluminium połączone atomami tlenu. Powierzchnia pokryta jest wolnymi grupami hydroksylowymi. Istnieją różne centra kwasowe i zasadowe, które skutkują właściwościami wymiany anionów i kationów. Tlenek glinu wykazuje wyższą stabilność pH niż żel krzemionkowy, zwłaszcza w zakresie zasadowym i występuje w różnych modyfikacjach krystalicznych, co skutkuje różnymi średnicami porów.
Opakowanie
Plastikowa butelka
Komentarz do analizy
Wartość pH (10% zawiesiny): 9,0 - 10,5
Substancje ekstrahowane wodą: ≤ 0,2%
Chlorek (Cl): <0,004%
Siarczan (SO₄): <0,1%
Prędkość filtracji: ≥ 0,3 ml/min
Aktywność: I
Wielkość cząstek: 70% między 0,063 - 0,200 mm
Ustawienie aktywności zgodnie ze stopniami aktywności Brockmanna dostosowanymi do odległości migracji 30 mm:
I: aktywność I
II: aktywność II
III: aktywność III
IV: aktywność IV
V: aktywność V