322431
Potassium pyrophosphate
97%
Synonim(y):
Potassium diphosphate tetrabasic, Tetrapotassium diphosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
1300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
Klucz InChI
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1