Przejdź do
45659
Methyl cis-13-docosenoate
analytical standard
Synonim(y):
Methyl erucate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.59
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-305-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728408
MDL number:
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.456
bp
172-175 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
ZYNDJIBBPLNPOW-KHPPLWFESA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
941187420811940
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ayesha Khalid et al.
Scientific reports, 8(1), 14883-14883 (2018-10-07)
Acute Leukaemia (AL) is a neoplasm of WBCs (white blood cells). Being an important class of metabolites, alteration in free fatty acids (FFAs) levels play a key role in cancer development and progression. As they involve in cell signaling, maintain
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45659-5ML-F04061832341576
45659-1ML-F04061832341569
Questions
  1. what concentration is the product code 45659-1ML-F?
    1 answer
    1. The concentration for product 45659-1ML-F will be lot specific depending on the purity assay using the formula: Density X 1000 X Concentration/ MW = Molarity (M). For example, lot BCCH6579 has a purity result of 99.4% which gives 0.870 g/mL X 1000 X 0.994/ 352.59 g/mol=2.45 M.