Przejdź do
A0424
Alverine citrate salt
Synonim(y):
N-Ethyl-3,3′-diphenyldipropylamine, NSC 35459
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27N · C6H8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-929-3
MDL number:
Form:
powder
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Used for studies of pharmacological activity including:
  • Synergism with fluconazole against Saccharomyces cerevisiae and Candida albicans
  • Efficacy of combination with simeticone on abdominal pain associated with irritable bowel syndrome
  • Nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
  • Drug effects viewed from a signal transduction network perspective
  • Enhanced cytotoxic effect of proteasome inhibitor MG132
  • Mechanism of action on phasic smooth muscles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000687BP72550636
Alverine citrate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP725
Alverine citrate
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
PESTANAL®, analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
-
Gene Information
human ... HNF4A(3172), HTR1A(3350)
Gene Information
human ... HNF4A(3172), HTR1A(3350)
Gene Information
human ... HNF4A(3172), HTR1A(3350)
Gene Information
-
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alverine citrate salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)