Merck
00020590
Supelco
1,8-Cineol
primary reference standard
Synonim(y):
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Wybierz wielkość
100 MG
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
105109
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
certificate is enclosed in each package
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Klucz InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,8-Cineol jest głównym składnikiem olejków eterycznych. Jest to tlenek terpenu. Jest stosowany jako środek zwiększający penetrację przezskórną, środek pobudzający skórę w kąpielach skórnych, w leczeniu zapalenia oskrzeli, zapalenia zatok i reumatyzmu. Ma właściwości zmniejszające przekrwienie i przeciwkaszlowe.[1]
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
1,8-Cineol mógł być stosowany w analizie ilościowej lotnych i półlotnych związków Salvia officinalis przy użyciu metody GC-MS.[2]
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: achillea angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Capillary gas chromatography-mass spectrometry of volatile and semi-volatile compounds of Salvia officinalis.
Radulescu V, Chiliment S, Oprea E.
Journal of Chromatography A, 1027(1-2), 121-126 (2004)
Antiinflammatory and antinociceptive effects of 1,8-cineole a terpenoid oxide present in many plant essential oils.
Santos FA, Rao VS.
Phytotherapy Research, 14(4), 240-244 (2000)
Zerihun A Demissie et al.
Plant molecular biology, 79(4-5), 393-411 (2012-05-18)
Several members of the genus Lavandula produce valuable essential oils (EOs) that are primarily constituted of the low molecular weight isoprenoids, particularly monoterpenes. We isolated over 8,000 ESTs from the glandular trichomes of L. x intermedia flowers (where bulk of
Hee-jin Jun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(2), 579-583 (2012-12-19)
We investigated the effect of cineole on the expression of genes related to reverse cholesterol transport and hepatic fatty acid metabolism. Cineole, a small aroma compound in teas and herbs, significantly stimulated the transactivation of liver X receptor modulator (LXR)-α
Lisa A Shipley et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1178-1189 (2012-10-12)
Pygmy rabbits (Brachylagus idahoensis) are one of only three vertebrates that subsist virtually exclusively on sagebrush (Artemisia spp.), which contains high levels of monoterpenes that can be toxic. We examined the mechanisms used by specialist pygmy rabbits to eliminate 1,8-cineole