Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
Informacje o tej pozycji
301,00 zł
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| mp 1-2 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) |
| bp 176-177 °C (lit.) | bp 176-177 °C (lit.) | bp 176-177 °C (lit.) | bp 176-177 °C (lit.) |
| density 0.921 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.921 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.921 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.921 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.457 (lit.) | refractive index n20/D 1.457 (lit.) | refractive index n20/D 1.457 (lit.), n20/D 1.458 | refractive index n20/D 1.457 (lit.) |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency - | agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eucalyptol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 53801-100ML-F | 04061838070371 |