Przejdź do
04607
Metyloeugenol
analytical standard
Synonim(y):
Eugenol methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-223-0
Beilstein/REAXYS Number:
1910871
MDL number:
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
>98% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChI key
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Eugenol metylowy to eter fenylometylowy należący do klasy alkilobenzenów. Pochodzi z eugenolu i jest powszechnie identyfikowany jako jeden z ważnych składników olejku eterycznego z bazylii. Jest szeroko stosowany jako aktywny składnik pestycydów, a także jako paraferomon w pułapkach na owady, w celu przyciągnięcia niektórych gatunków, takich jak orientalne muszki owocowe.
Application
Metyloeugenol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w następujących przypadkach:
  • Olejku eterycznym z Pimenta pseudocaryophyllus przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Czystość wyekstrahowanego związku jest następnie określana za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID).
  • Kora łodygi Cinnamomum zeylanicum Blume przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC) z detekcją UV-wizualną.
  • Rosa hybrida przy użyciu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Other Notes
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: cannabis cinnamomum
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W247502W247618W246719
description
analytical standard
description
≥98%, FCC
description
≥98%, FG
description
natural, ≥98%, FG
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
>98% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metyloeugenol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)