Kluczowe dokumenty
PHR1828
Eucalyptol (cineole)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1100,00 zł
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000176
traceable to USP 1268900
rodzina API
cineole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Klucz InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Eucalyptol, a natural monoterpene, is a component of many medicinally active aromatic plants, such as eucalyptus, cardamom, thyme, rosemary, and ginger. It exhibits subduing effect on mucus hypersecretion, non-purulent rhinosinusitis, and asthma.[1]
Zastosowanie
- Simultaneous estimation of menthol and eucalyptol in their combined marketed analgesic formulations by high-performance thin layer chromatography (HPTLC) procedure[1]
- The development of an International Conference on Harmonization (ICH) guideline validated HPTLC method for the determination of α-pinene and eucalyptol in plants from the Lamiaceae family[2]
- Headspace sorptive extraction (HSSE) of seven monoterpenes for their gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS) based quantitative analysis from different honey samples[3]
- Screening and estimation of eucalyptol in a polyherbal formulation using an HPTLC-based technique[4]
Komentarz do analizy
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)