Kluczowe dokumenty
27395
1,4-Cineole
technical, mixture of isomers, ≥85% (GC)
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
Wybierz wielkość
182,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
182,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥85% (GC)
Formularz
liquid
skład
1,4-cineol, ~75%
1,8-cineol, ~15%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
Klucz InChI
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?