Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 778,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
207-431-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1.5 °C
transition temp
flash point 49 °C
solubility
3.5 g/L
density
0.925 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@]2(CC[C@H](C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,8-Cineol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?