Merck
00040590
α-Pinene
primary reference standard
Synonim(y):
(±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Wybierz wielkość
100 MG
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
Poziom jakości
temp. samozapłonu
491 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lindsay Renbaum-Wolff et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(20), 8014-8019 (2013-04-27)
Particles composed of secondary organic material (SOM) are abundant in the lower troposphere. The viscosity of these particles is a fundamental property that is presently poorly quantified yet required for accurate modeling of their formation, growth, evaporation, and environmental impacts.
Kaytlin M Henry et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12347-12354 (2012-10-24)
Secondary organic aerosol formation from volatile precursors can be thought of as a succession of generations of reaction products. Here, we constrain first-generation SOA formation from the α-pinene + OH reaction and also study SOA formation from α-pinene ozonolysis carried
Anton Miró et al.
BMC bioinformatics, 13, 90-90 (2012-05-12)
The estimation of parameter values for mathematical models of biological systems is an optimization problem that is particularly challenging due to the nonlinearities involved. One major difficulty is the existence of multiple minima in which standard optimization methods may fall
Anthony Montenegro et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(49), 12096-12103 (2012-11-10)
The kinetics of reactions of α-pinene and β-pinene with hydroxyl radicals (OH) has been investigated at 1-8 Torr and 240-340 K using the relative rate/discharge flow/mass spectrometry (RR/DF/MS) technique. Our kinetic results indicate that at 298 K the rate constant
Ana Cristina Rivas da Silva et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(6), 6305-6316 (2012-05-29)
The antimicrobial activities of the isomers and enantiomers of pinene were evaluated against bacterial and fungal cells. The agar diffusion test showed that only the positive enantiomers of the α- and β-isomers of pinene were active. The minimal inhibitory concentration
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis