Merck
15-1090
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(II) sulfate solution
0.1 M
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
SAJ special grade
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
dostępność
available only in Japan
stężenie
0.1 M
1/10 N
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)