Glass rods for Titrisol® ampoules product 1299980010 can be used to puncture the upper and lower membrane on the ampule. Quantitatively transfer the contents of an ampoule into a 250.00 mL volumetric flask thoroughly rinse the ampoule and glass rod with water into the flask and make up to volume with water. Please see the image below for step by step instructions.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
520,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór siarczanu żelaza(II) amonu, for 250 mlc[(NH4)2 Fe(SO4)2] = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.4 (20 °C in H2O)
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Regulacja transportera jonów żelaza SLC11A2 przez trzy identyczne miRNA...: Badanie to bada modulację transporterów jonów żelaza, zapewniając wgląd w procesy molekularne z udziałem siarczanu amonu żelaza(II), kluczowe dla zastosowań chemii analitycznej (Sugino et al., 2022).
- Dwuwymiarowe fotodetektory UV bis(ditiolenu)żelaza(II) z ultrawysoką stabilnością w powietrzu...: Badania te podkreślają rozwój solidnych fotodetektorów UV wykorzystujących materiały na bazie żelaza(II), demonstrując potencjał siarczanu amonu żelaza(II) w tworzeniu wysokowydajnych urządzeń elektronicznych (Wang YC et al., 2021).
- Pencil it in: rysowane ołówkiem platformy czujników elektrochemicznych..: Koncentruje się na innowacyjnych, opłacalnych czujnikach elektrochemicznych, w których żelazo odgrywa kluczową rolę, istotnych dla zastosowań w analizie chemicznej (Foster CW et al., 2016).
- Efekt katalityczny różnych form żelaza w oczyszczaniu jednościennych nanorurek węglowych...: Omówiono wykorzystanie różnych form żelaza, w tym siarczanu amonowo-żelazowego(II), we wzmacnianiu procesów oczyszczania materiałów na bazie węgla, istotnych w zastosowaniach analitycznych (Suzuki T et al., 2010).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 250 mlc[(NH4)2 Fe(SO4)2] = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® | description BioUltra, ≥99.0% (RT) | description BioUltra, ≥99.0% (RT) | description for analysis EMSURE® ISO |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade | grade - |
| pH 0.4 (20 °C in H2O) | pH 2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH 2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH 3.0-5.0 (25 °C, 5% in water) |
| density 1.25 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.86 g/cm3 at 20 °C |
| concentration 0.1 M | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10045-89-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I received Titrisol ammonium iron(II) sulfate solution in a glass ampoule, but the instructions for opening are inadequate: it refers to rotating a funnel and piercing an upper membrane. Are there more complete instructions for opening this glass ampoule?
1 answer-
Helpful?
-
![Roztwór siarczanu żelaza(II) amonu for 250 mlc[(NH4)2 Fe(SO4)2] = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/216/235/d87fb76a-57d6-4eec-80ae-b0d9c00d6e77/640/d87fb76a-57d6-4eec-80ae-b0d9c00d6e77.jpg)