10745731001
Roche
β-Galactosidase
EIA grade
Synonim(y):
β galactosidase, β-galactosidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
Poziom jakości
Próba
(single peak, HPLC)
Postać
lyophilized
aktywność właściwa
750-950 U/mg
masa cząsteczkowa
540.000 kDa
opakowanie
pkg of 25 mg (approx. 100 mg lyophilizate)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
enzyme immunoassay: suitable
kolor
white
pH
7.3-7.7
rozpuszczalność
water: 20 mg/mL
λmaks.
405
przydatność
suitable for immunoassay
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
informacje o genach
Escherichia coli ... lacZ(945006)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Sekwencja
The non-denatured, enzymatically-active preparation contains > 12 SH groups per molecule which are not involved in disulfide bridges and are freely accessible to coupling reagents in aqueous media (as assayed with Ellman′s reagent at +37 °C, acc. to Habeeb, 1972).
Absence of Enzyme Aggregates
The preparation contains < 3% dimers (HPLC, area %) and essentially no higher oligomers.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash