Przejdź do
G5160
β-Galactosidase from Aspergillus oryzae
≥8.0 units/mg solid
Synonim(y):
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase from Aspergillus oryzae
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
125000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-864-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥8.0 units/mg solid
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
specific activity
≥8.0 units/mg solid
contains
dextrin as extender
storage temp.
−20°C
General description
β-Galactosidase is a member of the glycoside hydrolase clan A (GH-A) family. It is widely present in microorganisms, which includes both prokaryotes and eukaryotes.
Application
β-Galactosidase from Aspergillus oryzae has been used:
  • in in vitro nuclear magnet resonance (NMR)
  • as a standard in the β-galactosidase assay to determine the concentration of cell-associated β-galactosidase
  • to modify sugar residues on the surface of the mutant slime cells to study the adhesive properties
  • for enzymatic hydrolysis of lactose
  • for reversed-phase (RP) adsorption
  • in the hydrolysis of whey lactose
Biochem/physiol Actions
β-Galactosidase acts on the terminal β-D-galactosyl moieties of disaccharides, glycoconjugates, and polysaccharides. It is useful in mediating transglycosylation reactions such as the synthesis of galactooligosaccharides (GOS). β-Galactosidases might be used for glycobiological and biotechnological applications.
β-galactosidase cleaves lactose into its monosaccharide components, glucose and galactose. It also catalyses the transglycosylation of glucose into allolactose, the inducer of β-galactosidase, in a feedback loop.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of lactose per minute at pH at 4.5 at 30 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5635G3153G4155
description
≥8.0 units/mg solid
description
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
description
aqueous glycerol suspension, ≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥8.0 units/mg solid
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
contains
dextrin as extender
contains
-
contains
-
contains
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)