Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
60 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥20 units/mg protein
mol wt
80 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli CFT073 ... melA(1037886)
Biochem/physiol Actions
Cleaves α(1→3)- and α(1→6)-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins. It is particularly efficient for removing α-linked galactose under conditions where the pH must be neutral or above, for example, with live cells.
Physical form
This product is a sterile-filtered aqueous buffered solution.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl α-D-galactopyranoside per min at pH 6.5 at 25 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ≥30 units/mg protein, ≥85 units/mL | specific activity ≥30 units/mL, ≥75 units/mg protein | specific activity ≥250 units/mg protein |
| Gene Information Escherichia coli CFT073 ... melA(1037886) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form buffered aqueous solution | form liquid | form liquid | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| mol wt 80 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt 465 kDa |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?