Merck
10105031001
Roche
β-galaktozydaza
from E. coli overproducer
Synonim(y):
β-galaktozydaza
Wybierz wielkość
1500 UNITS
714,00 zł
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1500 UNITS
714,00 zł
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352204
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
Poziom jakości
Formularz
suspension
masa cząsteczkowa
540 kDa
opakowanie
pkg of 1,500 U
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
5.00 mg/mL
metody
activity assay: suitable
optymalne pH
7
przydatność
suitable for UV spectrophotometry and general use
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
W temperaturze 37 °C z 2-nitrofenylo-β-D-galaktozydem jako substratem, około 30 U/mg w temperaturze 25 °C z laktozą jako substratem; standaryzowane z BSA.
β-Galactosidase or β-D-Galactoside galactohydrolase is basically a tetramer made up of identical four polypeptide chains, each constituting 1023 amino acids. It is very specific for D-galactose and requires K+ or Na+ and Mg2+ to be fully active. β-Galactosidase enzyme with an oxygen glycosidic bond catalyzes reactions with β-d-galactopyranosides.[1]
Specyficzność
Cleaves terminal galactose residues that are β1,4-linked to a monosaccharide, oligosaccharide, or glycopeptide.
Zastosowanie
β-galactosidase has been used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[2] Use β-Galactosidase to produce a calibration curve in enzymatic assays.
Jakość
Contaminants: <0.01% GIDH, GPT, LDH, MDH, and oxaloacetate decarboxylase, each
Postać fizyczna
Suspension, in 3.2 M ammonium sulfate solution, pH approximately 6, crystalline
Uwaga dotycząca przygotowania
The ammonium sulfate preparation is stable at 2 to 8 °C until the expiration date printed on the label. Use directly for most applications, e.g., quantitation of lactose.
In the absence of ammonium sulfate, solutions of β-galactosidase should be stabilized with Mg2+ (89 mM) and a thiol reagent (1mM β-mercaptoethanol, 1 mM dithiothreitol) [Beutler, 1984]. The thiol slows the formation of enzyme dimers resulting from intramolecular disulfide bridges.
Activator: K (50 mM) is required for activation (lactose hydrolysis).
Na (50 mM) is also an activator, particularly for hydrolysis of 2-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intradermal Electroporation of Naked Replicon RNA Elicits Strong Immune Responses
Johansson D X, et al.
PLoS ONE, 7(1), e29732-e29732 (2012)
Yi-Min She et al.
The Journal of biological chemistry, 298(9), 102313-102313 (2022-08-04)
Mannosidases are a diverse group of glycoside hydrolases that play crucial roles in mannose trimming of oligomannose glycans, glycoconjugates, and glycoproteins involved in numerous cellular processes, such as glycan biosynthesis and metabolism, structure regulation, cellular recognition, and cell-pathogen interactions. Exomannosidases
Grayson Hatfield et al.
Frontiers in immunology, 13, 972168-972168 (2022-10-29)
Monoclonal antibodies (mAbs) comprise an essential type of biologic therapeutics and are used to treat diseases because of their anti-cancer and anti-inflammatory properties, and their ability to protect against respiratory infections. Its production involves post-translational glycosylation, a biosynthetic process that
Parnian Lak et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(7), 4109-4116 (2021-03-25)
Small molecule colloidal aggregates adsorb and partially denature proteins, inhibiting them artifactually. Oddly, this inhibition is typically time-dependent. Two mechanisms might explain this: low concentrations of the colloid and enzyme might mean low encounter rates, or colloid-based protein denaturation might
Douglas H Juers et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 21(12), 1792-1807 (2012-09-27)
This review provides an overview of the structure, function, and catalytic mechanism of lacZ β-galactosidase. The protein played a central role in Jacob and Monod's development of the operon model for the regulation of gene expression. Determination of the crystal