Kluczowe dokumenty
G8021
Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse
clone GAL-13, ascites fluid
Synonim(y):
Monoclonal Anti-β-Galactosidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GAL-13, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
bacteria
metody
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:2,000 using mouse primary antibody, bridging antibody and Escherichia coli β-galactosidase
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Escherichia coli ... lacZ(1036228) , lacZ(1036228)
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunostaining and histochemistry
- immunostaining and microscopy
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining
- enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- immuno dot blot
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)