Kluczowe dokumenty
10107085001
Roche
Dehydrogenaza L-mleczanowa (L-LDH)
from hog muscle
Synonim(y):
Dehydrogenaza L-mleczanowa, L-LDH, L-mleczan
Wybierz wielkość
1830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1830,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hog muscle
Poziom jakości
Formularz
suspension
aktywność właściwa
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,000 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
opakowanie
pkg of 10 mL (100 mg)
producent / nazwa handlowa
Roche
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?