Przejdź do
P7252
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt
≥98% (enzymatic), powder
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt
Synonim(y):
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid tri(cyclohexylammonium) salt, PEP-3CHA, Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylamine) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
693,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5O6P · 3C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.56
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-618-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3752336
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt, ≥98% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI key
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Phospho(enol)pyruvic acid is a highly functionalized small molecule. It plays a major role in the metabolism.
Application
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt has been used:
  • in the pyruvate kinase/lactate dehydrogenase enzyme kinetic assay
  • in the reaction mixture to determine fructokinase activity of Zobellia galactanivorans
  • in luminometry to determine the amount of ADP formed by measuring the increase in light output
Biochem/physiol Actions
Phospho(enol)pyruvic acid is significant in high-phosphate group-transfer function. PEP plays a major role in PEP:sugar phosphotransferase system (PTS) mediated phosphorylation and transport of carbohydrates across the bacterial membrane. It functions to generate natural phosphonates catalyzed by PEP mutase. It plays a key role in the peptidoglycan cell wall biosynthesis.
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7002P3637P7127
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review