Kluczowe dokumenty
10103241001
Roche
Acetylotransferaza karnitynowa
from pigeon breast muscle
Synonim(y):
transferaza acetylokarnityny
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
pigeon breast
Poziom jakości
Formularz
suspension
aktywność właściwa
~80 units/mg protein (At 25 °C with CoA and acetyl-D,L-carnitine as the substrates.)
opakowanie
pkg of 1 mL (5 mg)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
analytical sample preparation: suitable
kolor
white
optymalne pH
7.3-8.0
rozpuszczalność
water: miscible
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
obecność zanieczyszczeń
Acetyl-CoA-deacylase 0.01%
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
pigeon ... CRAT(102084317)
Opis ogólny
Jakość
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?