Przejdź do
646687
Silicon
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Silicon element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4480,00 zł
3808,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-130-8
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer (single side polished)
does not contain
dopant
sustainability
Sustainability features
diam. × thickness
2 in. × 0.5 mm
matrix
Silicon base material
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
semiconductor properties
<100>, N-type
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
0 vortex defects. Etch pitch density (EPD) < 100 (cm-2). Resistivity 100 - 3000 Ωcm
Oxygen content: ≤ 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: ≤ 5 x 1016 /cm3; Boule diameter: 1~8 ″
Silicon wafers or a “slice” of substrate find applications in the fabrication of integrated circuits, solar cells etc. They serve as a substrate for various microelectronic devices.
Application
  • Innovative Solutions for High-Performance Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries: Overcoming Challenges and Real-World Applications.: This article addresses the challenges and real-world applications of high-performance silicon anodes in lithium-ion batteries, presenting innovative solutions to enhance their efficiency (Khan et al., 2024).
  • Strain Engineering: Perfecting Freestanding Perovskite Oxide Fabrication.: This research focuses on strain engineering to improve the fabrication of freestanding perovskite oxides, which are crucial for various high-purity silicon applications in academia (Yun et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
933767GF72027266GF16286227
Silicon disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
GF72027266
Silicon
Silicon disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
GF16286227
Silicon
description
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
description
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
description
disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer (single side polished)
form
powder or crystals, nanoparticles
form
foil
form
foil
matrix
Silicon base material
matrix
-
matrix
-
matrix
-
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Oxygen content: ≤ 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: ≤ 5 x 1016 /cm3 seems very large amounts for a FZ sample. have oxygen and carbon being introduced on purpouse? have the sample received a thermal annealing proccess? if so, what T?
    1 answer
    1. There is no process for intentionally introducing oxygen and carbon into this silicon wafer. The oxygen and carbon content are not tested for this product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Bonjour, quelle est la signification d'un type N si il n'a pas pas de dopant ?
    1 answer
    1. The Si wafer 646687 contains impurities even it is un-doped. So it could be N type.
      Helpful?
  5. Do the 2" Si wafers come with a flat or not?
    1 answer
    1. The silicon wafers have 2 flats <110><110>.