Przejdź do
D5751
Blue Dextran
Void volume marker for gel filtration columns.
Synonim(y):
Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
powder
quality
200
mol wt
2,000,000
technique(s)
affinity chromatography: suitable
suitability
suitable for GFC marker
General description
Blue Dextran is a soluble derivative of dextran. Its structure includes triazinyl dye Cibacron blue F3GA covalently bound to high molecular weight (2000 kDa) dextran. Blue Dextran is generally used as a marker to determine void volume in gel filtration chromatography columns.
Application
Blue Dextran has been used for calibration of size exclusion chromatography (SEC) column. It has also been used in Dextran blue permeability assays to determine the integrity of co-cultures containing epithelial cells. Blue dextran may be used in affinity chromatography, gel filtration chromatography, protein chromatography, and molecular weight markers. Blue dextran is also suitable to study Alzheimer′s disease.
Preparation Note
Prepared from dextran with an average mol. wt. of 2,000,000.
Analysis Note
degree of substitution: 0.10 to 0.12 mmol Cibracon Blue per gram of dextran
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03714D477290475
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
non-animal source
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for GFC marker
suitability
-
suitability
-
suitability
-
quality
200
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)