Kluczowe dokumenty
NGLYFL-RO
Roche
N-Glycosidase F
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
Synonim(y):
N-Glycosidase F, PNGase F, Peptide-N-glycosidase F, Peptide-N4-(acetyl-β-glucosaminyl)-asparagine amidase
Wybierz wielkość
1850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1850,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
(N-linked)
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
>25000 units/mg protein
masa cząsteczkowa
35.5 kDa
oczyszczone przez
electrophoresis
opakowanie
pkg of 100 U (11365185001)
pkg of 250 U (11365193001)
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
metody
activity assay: suitable
kolor
colorless
optymalne pH
7.0-8.0
rozpuszczalność
water: soluble
przydatność
suitable for enzyme test
obecność zanieczyszczeń
Endoglycosidase F, none detected
a-Fucosidase, present
b-Galactosidase, present
b-N-Acetylhexosaminidase, present
dA(17h ≤100 units, present
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-glycosidase F, also known as PNGase F, is an asparagine amidase enzyme derived from Flavobacterium meningosepticum. It is widely used as a valuable tool in protein research to investigate and analyze N-glycosylation.[2]
Specyficzność
Zastosowanie
Use N-glycosidase F to cleave all types of asparagine-bound N-glycans, provided that the amino group as well as the carboxyl group are present in a peptide linkage, and that the oligosaccharide has the minimum length of the chitobiose core unit. The reaction products are ammonia, aspartic acid (in the peptide chain), and the complete oligosaccharide.
Note: N-Glycosidase F, recombinant is also available as a solution.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
The reconstituted solution is stable at 2 to 8 °C for at least four weeks.
Rekonstytucja
Note: N-Glycosidase F, recombinant is also available as solution with 50% glycerol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?