Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 676,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
676,00 zł
biological source
pigeon breast
Quality Level
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein
concentration
≥0.4 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pigeon ... CRAT(102084317)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| biological source pigeon breast | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source bovine muscle |
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥4,000 units/mg protein | specific activity 350-600 units/mg protein | specific activity ≥600 units/mg protein |
| Gene Information pigeon ... CRAT(102084317) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| concentration ≥0.4 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
related product
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4899-1MG | 04061826674147 |
| C4899-10MG | 04061835512294 |
| C4899-5MG | 04061833493403 |