This product is deionized and distilled during production. However, it is not subjected to ICP analysis, so it is not warranted to be ion-free.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 90,10 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 485,00 zł |
6 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
6 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
24 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
90,10 zł
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mL endotoxin
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) FISH: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 3 mmHg | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| vapor density <1 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
| impurities ≤1 EU/mL endotoxin | impurities - | impurities - | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product deionized?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is this product used?
1 answer-
This product is tested for use in cell culture. Parameters such as cytotoxicity, pH, and endotoxin are measured. It may be used for any general application but is of most interest to customers doing cell culture work. It has not been tested for RNAse, DNAse, or protease activity.
Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/coa/SIGMA/W3500/RNBL9398Helpful?
-