8.51085
COMU
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)-dimethylamino-morpholino)] uronium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
980,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy) dimethylaminomorpholino)] uronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
>140 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.N1(CCOCC1)C(=[O+]\N=C(/C(=O)OCC)\C#N)N(C)C
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
Klucz InChI
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] A. El-Faham, et al. (2009) Chem. Eur. J., 15, 9404.
[2] A. El-Faham & F. Albericio (2010) J. Pept. Sci., 16, 6.
[3] Jean-d′Amour, et al. (2011) Org. Lett., 13, 2988.
Zastosowanie
- Re-evaluating the stability of COMU in different solvents: This study highlights the robust stability and effectiveness of COMU, promoting its use in various peptide synthesis scenarios, enhancing both scalability and environmental friendliness (Kumar et al., 2017).
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (10% in acetonitrile): clear
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.