Przejdź do
37347
O-(2-Oxo-1(2H)pyridyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
O-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-N,N,N′-N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TPTU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16BF4N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
140 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C=CC=CC1=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/C10H16N3O2.BF4/c1-11(2)10(12(3)4)15-13-8-6-5-7-9(13)14;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
CZQGINAUZYECAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
Amidation
Peptide Coupling
Esterification of nucleosides to solid phase supports for oligonucleoside synthesis
Other Notes
Coupling reagent for peptide synthesis, especially suited for segment condensation with little racemization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1280638553009668
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥97.0% (N)
description
97%
description
≥99.0% (TLC/N)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (N)
assay
97%
assay
≥99.0% (TLC/N)
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine, imide
functional group
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
140 °C (dec.) (lit.)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
198-201 °C (lit.)
mp
218-221 °C (dec.)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)