Przejdź do
712191
COMU®
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
≥96.5% (TLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19F6N4O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.27
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
COMU®, 97%
Quality Segment
assay
≥96.5% (TLC), 96.5-103.5% (T), 97%
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, ester, ether, nitrile
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO\C(N1CCOCC1)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
InChI key
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a Safer, non-explosive and more effective replacement for Benzotriazole-Based peptide coupling reagents and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Synthesis" and "Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention". Click here for more information.
Application
COMU – Safer and More Efficient Peptide Coupling Reagent
Advantages
  • Equal or even superior performance to HATU
  • Non-explosive (does not contain benzotriazole moiety)
  • Suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis
  • Utmost retention of configuration – low to non-existent racemization
  • High solubility and stability in typical solvents
  • Visual or colorimetric reaction monitoring possible
  • Easy removal of water-soluble by-products
Legal Information
COMU is a registered trademark of Luxembourg Bio Technologies Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.5108566313163675
description
97%
description
1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy) dimethylaminomorpholino)] uronium hexafluorophosphate Novabiochem®
description
98%
description
analytical standard
form
crystals
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥96.5% (TLC), 97%, 96.5-103.5% (T)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
functional group
amine, ether, ester, nitrile
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Re-engineered,
greener alternative category
Re-engineered,
Still not finding the right product?
Explore all of our products under COMU®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?