Kluczowe dokumenty
8.44008
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
Synonim(y):
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
216-653-1
bp:
55.3 °C/1013 hPa
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
268 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
460 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Lepkość kinematyczna
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
temp. przejścia
flash point -28 °C
rozpuszczalność
42 g/L
gęstość
0.74 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
tert-Butyl methyl ether for synthesis. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1