Przejdź do
217255
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
ACS reagent grade, 99.0-102.0% (ACS specification), 99%, powder or crystals
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-156-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113568
Assay:
99%, 99.0-102.0% (ACS specification)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
99%, 99.0-102.0% (ACS specification)
form
powder or crystals
impurities
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.5
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.002%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
General description
Potassium sodium tartrate tetrahydrate is a ferroelectric crystal with a high piezoelectric effect and electromechanical coupling coefficient.
Application
Potassium sodium tartrate tetrahydrate has been used in the preparation of Lowry reagent for the determination of microsomal protein concentration in rat hepatic microsomes by Lowry method. It may be used as a constituent to prepare DNS (3,5- dinitrosalicylic acid) reagent and Fehling′s solution B, which are used in the determination of reducing sugar.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S23773231260413
description
ACS reagent, 99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (perchloric acid titration)
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
form
crystalline
form
-
form
solid
assay
99.0-102.0% (ACS specification), 99%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
-
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
impurities
≤0.002% total nitrogen (N), insoluble matter, passes filter test
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?