Kluczowe dokumenty
59998-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
8830,00 zł
8830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
8830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
5225 Kolumna węglowa LC, 2,7 μm HPLC, column L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L109
linia produktu
Supel
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
155 m2/g
Matryca
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
200 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-14
metoda separacji
mixed mode
reversed phase
Opis ogólny
5225 Carbon LC to szybka kolumna do chromatografii cieczowej o ultrawysokiej wydajności oparta na technologii porowatych cząstek węgla grafitowego (PGC) o wielkości 200 Å. Cząstki PGC zapewniają 100% płaszczyznę węglową, z którą anality mogą oddziaływać poprzez interakcje hydrofobowe i jonowe poprzez efekt retencji polarnej na graficie (PREG). Ta konstrukcja cząstek wykazuje wysoką wydajność kolumny dla związków polarnych
i zwiększoną retencję związków zwykle wymagających chromatografii cieczowej z oddziaływaniem hydrofilowym (HILIC). Dzięki zastosowaniu zgłoszonych do opatentowania procedur syntetycznych, w tej technologii dominuje wąski rozkład wielkości cząstek, co dodatkowo zwiększa wydajność chromatograficzną, jaką może wykazywać ta kolumna.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują związki polarne, niepolarne i izomery strukturalne.
Polecane produkty
The use of a Supel Carbon LC 2.7 μm guard cartridge is recommended for the protection of your HPLC column. Guard cartridge kit, Cat. No. 59996-U, includes the appropriate Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC guard cartridge as well as the necessary holder. A pack of three replacement guard cartridges may be purchased using Cat. No. 59995-U. Additionally, a stand-alone guard cartridge holder may be purchased using Cat. No. 59999-U.
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Supel Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Kolumny Supel Carbon LC U/HPLC ułatwiają rozdzielanie w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem związków polarnych lub naładowanych.