Przejdź do
1.04716
Imidazol
buffer substance ACS
Synonim(y):
Glioksalina, aminazol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
206-019-2
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
Grade:
ACS reagent
Bp:
256 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.003 hPa ( 20 °C)
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
0.003 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
transition temp
flash point 145 °C
solubility
633 g/L
density
1.233 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Imidazole has been used:
  • as a component of the immobilized metal affinity chromatography (IMAC) elution buffer for storing N-acylmannosamine 1-dehydrogenase (ManDH)
  • as an eluent for the purification of recombinant Human Cathepsin D (rHsCTSD)
  • as a component of the elution buffer, wash buffer and binding/lysis buffer for the purification of oxidized animal toxins in Escherichia coli
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
Wartość pH (5 %, w wodzie): 9,5 - 11,0
Temperatura topnienia: 90 - 92
Widmo UV/VIS: zgodne
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,2
Odpowiada ACS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I2399792527RDD044
description
buffer substance ACS
description
ACS reagent, ≥99% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri, free-flowing
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
99%
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
633 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)