Merck
792527
Sigma-Aldrich
Imidazole
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Wybierz wielkość
100 G
251,00 zł
500 G
641,00 zł
1 KG
1210,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
251,00 zł
500 G
641,00 zł
1 KG
1210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
Beilstein:
103853
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99%
Formularz
solid
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.2% water
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25°C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
ciąg SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole can be used as a proton transfer agent in the synthesis of porous organic polymers because of its amphiprotic nature and fast proton transfer behavior.
Imidazole can be used as a catalyst in the following      
  • Silylation of alcohols, carboxylic acids, and amines in the presence of silyl chloride in DMF.      
  • To prepare acid chlorides from the corresponding carboxylic acids and phosgene.      
  • Imidazole-PPh3/I2 catalytic system used in the conversion of alcohols into iodides.      
  • Imidazole-PPh3/I2 is used in the diol deoxygenation reaction.      
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this
Joel E Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(32), 8372-8374 (2014-06-26)
Crystalline molecular sieves are used in numerous applications, where the properties exploited for each technology are the direct consequence of structural features. New materials are typically discovered by trial and error, and in many cases, organic structure-directing agents (OSDAs) are
E Rosalie Witjas-Paalberends et al.
The Journal of physiology, 592(15), 3257-3272 (2014-06-15)
The first mutation associated with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the R403Q mutation in the gene encoding β-myosin heavy chain (β-MyHC). R403Q locates in the globular head of myosin (S1), responsible for interaction with actin, and thus motor function of myosin.
Aleksanteri Aspelund et al.
The Journal of clinical investigation, 124(9), 3975-3986 (2014-07-26)
In glaucoma, aqueous outflow into the Schlemm's canal (SC) is obstructed. Despite striking structural and functional similarities with the lymphatic vascular system, it is unknown whether the SC is a blood or lymphatic vessel. Here, we demonstrated the expression of
Sandra Blanchet et al.
Nucleic acids research, 43(6), 3298-3308 (2015-03-05)
In eukaryotes, translation termination is performed by eRF1, which recognizes stop codons via its N-terminal domain. Many previous studies based on point mutagenesis, cross-linking experiments or eRF1 chimeras have investigated the mechanism by which the stop signal is decoded by
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.