Przejdź do
1336500
USP
Imidazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
API family
imidazole
manufacturer/tradename
USP
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Clotrimazole
  • Clotrimazole Topical Solution
  • Perindopril Erbumine
  • Moexipril Hydrochloride
  • Clotrimazole Vaginal Inserts
  • Sildenafil Citrate
  • Clotrimazole Lozenges
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1180I55135710-OP
Imidazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336500
Imidazole
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
Molecular Biology
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
-
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)