Dokumenty
8.01815
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl bromide, α-Bromotoluene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
202-847-3
ciśnienie pary
0.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
tw
198 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
temp. przejścia
flash point 87 °C
gęstość
1.44 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.437 - 1.440
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.